Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300
Eine Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blatt, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Laufrollen.
754.80 CHF - 2165.00 CHF
Spezifikation
Typ | Eingangsmatte |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminationskontrolle |
Menge | 40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton |
Oberflächenbeschichtung | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17118700
|
3M™ Nomad™
7100050747 |
90 x 45 cm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17168690
|
3M™ Nomad™
7100050742 |
90 x 45 cm | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
17108700
|
3M™ Nomad™
7100050746 |
115 x 45 cm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17188690
|
3M™ Nomad™
7100050744 |
115 x 45 cm | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
17198690
|
3M™ Nomad™
7100050745 |
115 x 60 cm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17178690
|
3M™ Nomad™
7100050743 |
115 x 60 cm | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
17128700
|
3M™ Nomad™
7100050748 |
115 x 90 cm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17138700
|
3M™ Nomad™
7100050749 |
115 x 90 cm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Disposable, multi-layered contamination control mat
- Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
- Peel off one layer to expose the next
- Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
- Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
- Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
Spezifikation
Eingangsmatte | |
Kontaminationskontrolle | |
Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) |
Ja | |
40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300