Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300
Eine Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blatt, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Laufrollen.
Marke: 3M™ Nomad™ 7100050744
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Matte mit mehrschichtiger Kontaminationskontrolle
- Entwickelt zum Schutz sauberer Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene kritische Faktoren sind
- Ziehen Sie eine Schicht ab, um die nächste freizulegen
- Auf eine saubere Oberfläche legen, keine Kanten oder Halterahmen erforderlich
- Antimikrobielle Additive stoppen das Wachstum von Mikroorganismen
- Nummerierte Blätter ermöglichen die Kontrolle und unterstützen die Qualitätssicherung bei Audits
Spezifikation
115 x 45 cm | |
Kontaminationskontrolle | |
Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | |
46 in. | |
Eingangsmatte | |
45 cm |
Ja | |
40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton | |
Transparent | |
115 cm | |
18 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300 > 115 x 45 cm, transparent
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur