Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300
Eine Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blatt, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Laufrollen.
Brand:  3M™ Nomad™ 7100050749
 View more versions of this product
Product Code. 17138700
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
  • Einweg-Matte mit mehrschichtiger Kontaminationskontrolle
  • Entwickelt zum Schutz sauberer Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene kritische Faktoren sind
  • Ziehen Sie eine Schicht ab, um die nächste freizulegen
  • Auf eine saubere Oberfläche legen, keine Kanten oder Halterahmen erforderlich
  • Antimikrobielle Additive stoppen das Wachstum von Mikroorganismen
  • Nummerierte Blätter ermöglichen die Kontrolle und unterstützen die Qualitätssicherung bei Audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
115 x 90 cm
Kontaminationskontrolle
Druckempfindlicher Klebstoff (PSA)
46 in.
Eingangsmatte
90 cm
Ja
40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton
Weiß
115 cm
36 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300 > 115 x 90 cm,weiß