Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300
Eine Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blatt, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Laufrollen.
Marke:  3M™ Nomad™ 7100050745
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17198690
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Matte mit mehrschichtiger Kontaminationskontrolle
  • Entwickelt zum Schutz sauberer Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene kritische Faktoren sind
  • Ziehen Sie eine Schicht ab, um die nächste freizulegen
  • Auf eine saubere Oberfläche legen, keine Kanten oder Halterahmen erforderlich
  • Antimikrobielle Additive stoppen das Wachstum von Mikroorganismen
  • Nummerierte Blätter ermöglichen die Kontrolle und unterstützen die Qualitätssicherung bei Audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
115 x 60 cm
Kontaminationskontrolle
Druckempfindlicher Klebstoff (PSA)
46 in.
Eingangsmatte
60 cm
Ja
40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton
Blau
115 cm
24 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300 > 115 x 60 cm, blau