Learn More
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus
Einzigartige Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung. Der Fisherbrand™ Ultimus Flaschendispenser ermöglicht Verdünnung, Spülen, duales Liquid Handling und Umwälzung mit nur einem Gerät.
614.37 CHF - 1024.08 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655-Normen |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15558901
|
Fisherbrand™
ULTI10 |
ULT-10 | 1 bis 10 ml | 0.6 % (+/-0.060) | 0.2 ml |
614.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15568901
|
Fisherbrand™
ULTI100 |
ULT-100 | 10 bis 100 ml | 0.6 % (+/-0.600) | 2 ml |
1024.08 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15578901
|
Fisherbrand™
ULTI2.5 |
ULT-2.5 | 0,25 bis 2,5 ml | 0.6 % (+/-0.015) | 0.05 ml |
614.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15588901
|
Fisherbrand™
ULTI30 |
ULT-30 | 2.5 bis 30 ml | 0.6 % (+/-0.180) | 0.5 ml |
819.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15598901
|
Fisherbrand™
ULTI5.0 |
ULT-5 | 0,5 bis 5 ml | 0.6 % (+/-0.030) | 0.1 ml |
614.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15508911
|
Fisherbrand™
ULTI60 |
ULT-60 | 5 bis 60 ml | 0.6 % (+/-0.0360) | 1.0 ml |
819.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Mit Doppeleinlass-Technologie
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Aufgerollter Verlängerungsschlauch zum Nachfüllen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Rückführventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Kugel und Sitz aus Borosilikatglas
- Ausgussteil: PTFE
- Aus- und Einlassröhrchen: FEP
- Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-Normen | |
Borosilikatglas |