Learn More
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus
Einzigartige Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung. Der Fisherbrand™ Ultimus Flaschendispenser ermöglicht Verdünnung, Spülen, duales Liquid Handling und Umwälzung mit nur einem Gerät.
Marke:  Fisherbrand™ ULTI30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15588901
  • 549.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Doppeleinlass-Technologie
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Aufgerollter Verlängerungsschlauch zum Nachfüllen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Kugel und Sitz aus Borosilikatglas
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
0.6 % (+/-0.180)
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Borosilikatglas
0.5 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655-Normen
2.5 bis 30 ml
ULT-30
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus > Schrittweite: 0.5 ml; Volumen: 2.5 bis 3.0 ml