Learn More
UK 14,304, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30000717
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
UK 14,304, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30000717
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30000717
Marke: Tocris Bioscience 0425/10
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
α2 agonist
UK 14,304 is a full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59803-98-4
Summenformel C11H10BrN5
Molekulargewicht (g/mol) 292.14
MDL-Nummer MFCD00153878
InChI-Schlüssel XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxalineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
IUPAC-Name 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UK 14, 304
Menge 10 mg
Formelmasse 292.14
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UK 14,304, Tocris Bioscience™ >