Learn More
DuPont™ Tyvek™ SafeSPEC™ PT31LO Hose aus Tyvek™-Gewebe, weiß
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Hose bietet eine hervorragenden Schutz gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikrometer.
Marke:  DuPont™ D13395735
219.50 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12623690
  • 240.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
  • Elastische Taille
  • Abgesteppte Nähte
  • Keine Taschen
  • Weiß
  • PSA-Kategorie I
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Extragroß
Tyvek Gewebe
CE-zertifiziert, EN 1149-5
Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Hosen
Weiß
Elastisch
Innennaht mit Ziernaht
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ SafeSPEC™ PT31LO Hose aus Tyvek™-Gewebe, weiß > Größe: Extragroß