Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Heizplatten der Serien Thermo Scientific™ Cimarec+ und SuperNuova+
Kann verwendet werden mit: Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke: Thermo Scientific™ CIC0001447
73.26 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer
Spezifikation
PT100 externe Sonde, 0 – 400 °C, Edelstahl, für alle Größen der Cimarec+ und SuperNuova+ Heizplatten und Heizplattenrührer | |
0 °C bis 400 °C | |
Digital |
Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer | |
Sonde | |
Edelstahl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen