Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
For use with desiccators with glass knob
Marke:  Fisherbrand™ 632415280201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15514635
  • 86.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren mit Glasknopf
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
270 mm
Typ: 200 mm
108 mm
Deckel
Exsikkator mit Glasknopf
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob > Typ: 200mm; Durchmesser: 270mm; Höhe: 108mm