Learn More
DWK Life Sciences™ Kontes™ Doppelter Vakuum-/Gasverteiler
Fettfreier Betrieb
Marke:  DWK Life Sciences™ 216060-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13188265
  • 2585.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
Vakuum-/Gasverteiler der K216040-Serie
  • Nach vorn gerichtete Ventile
  • Kompakt für die Montage im Abzug
  • Modular und einfache Demontage zu Reinigungszwecken
  • Anschlüsse in Abständen von 3.93 Zoll (100 mm)
Vakuum-/Gasverteiler der K215050-Serie
  • Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen an Seitenhals-Absperrhähne
  • Jeder Absperrhahn verfügt über eine in den Stopfen eingeschnittene Dosierrille, um eine Feinkontrolle von Vakuum- und Inertgasen zu ermöglichen
  • Der Abstand zwischen den Hähne beträgt 2.55 Zoll (65 mm) für die Positionsgröße 3und 3.93 Zoll (100 mm) für die Positionsgröße 5
  • Lieferung mit proprietären Druck-/Vakuumhalterungen
Vakuum-/Gasverteiler der K216060-Serie
  • Zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
  • Probenkontakte nur aus PTFE und Borosilikatglas
  • Strahlen 0.5 Zoll (12.7 mm) Außendurchmesser mit offenen Enden oben links und unten rechts
  • Lieferanschlüsse 9 mm Außendurchmesser
  • Abstand zwischen Ventilen 0.35 Zoll (100 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumgasverteiler
4mm PTFE vacuum valves
5
50 cm
14.8 cm
8.3 cm
Connecting inert gas and vacuum sources
Borosilikatglas
19.6 in.
5,82 in.
3.26 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Kontes™ Doppelter Vakuum-/Gasverteiler > Vacuum/Gas Manifold, 5 Places