Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Ausschwingrotor
Decken Sie mit dem Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
195.98 CHF - 2683.35 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15153169
|
Thermo Scientific™
75003181 |
Ausschwingrotor |
2683.35 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11754998
|
Thermo Scientific™
75003655 |
Ausschwingrotor |
2406.98 CHF
4 Sets |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11764998
|
Thermo Scientific™
75003656 |
Becherdeckel |
668.33 CHF
4 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11774998
|
Thermo Scientific™
75003657 |
Ersatz-O-Ring |
195.98 CHF
4 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Decken Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml-Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Bestellinformationen:
Becher und Deckel sind separat erhältlich; Rotorkörper (75003181) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (Satz à vier Stück) 75003657. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugenserien
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Anmerkung:Rotor 75003181 ersetzt den Rotor 75003629
Spezifikation
Ja |