Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Decken Sie mit dem Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Marke: Thermo Scientific™ 75003657
Decken Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml-Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Bestellinformationen:
Becher und Deckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75-003-629) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz) 75-003-657. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Ersatz-O-Ring | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert | |
Set of 4 |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 Zentrifugen | |
Ja |
Gültig bis zum: 2025-12-31
Gültig bis zum: 2025-07-31
Gültig bis zum: 2025-07-13