Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Decken Sie mit dem Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Marke: Thermo Scientific™ 75003181
2368.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Decken Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml-Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Bestellinformationen:
Becher und Deckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75-003-629) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz) 75-003-657. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
TX-400 Ausschwingrotor mit selbstfettender Slide Coat Oberfläche | |
4 x 400 ml | |
5.000 U/min | |
135 mm | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
Ausschwingrotor | |
4,696 x G | |
168 mm | |
80 mm | |
90° | |
Ja |
Gültig bis zum: 2025-12-31
Gültig bis zum: 2025-06-30
Gültig bis zum: 2025-07-31
Gültig bis zum: 2025-08-24
Gültig bis zum: 2025-07-13