Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
320.00 CHF - 391.95 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10194494
|
Thermo Scientific™
75003771 |
15 mL Conical Tube |
363.81 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10596214
|
Thermo Scientific™
75003785 |
5/7 mL Blood Collection Tube |
363.81 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10596404
|
Thermo Scientific™
75003801 |
100 mL |
386.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10338204
|
Thermo Scientific™
75003802 |
50 mL DIN Round-bottom Tube |
386.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10082534
|
Thermo Scientific™
75003803 |
50 mL |
363.81 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10216854
|
Thermo Scientific™
75003804 |
25 mL Universal Tube |
385.92 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10297374
|
Thermo Scientific™
75003805 |
25 mL DIN Round-/Flat-bottom Tube |
386.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10459834
|
Thermo Scientific™
75003806 |
20 mL Round-bottom Tube | N/A | |||||||
10124364
|
Thermo Scientific™
75003807 |
14 mL Conical Urine Tube |
387.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10318064
|
Thermo Scientific™
75003808 |
10 mL Blood Collection or 15 mL Corex /Kimble Tube |
363.81 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10799305
|
Thermo Scientific™
75003809 |
15 mL Blood Collection Tube |
385.92 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10677565
|
Thermo Scientific™
75003810 |
5/7 mL Round-bottom Tube |
386.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10267044
|
Thermo Scientific™
75003811 |
12 x 124 mm Tube | N/A | |||||||
10431565
|
Thermo Scientific™
75003812 |
1.5/2.0 mL Conical Microtube |
391.95 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10738545
|
Thermo Scientific™
75003815 |
50 mL Round-bottom Tube | N/A | |||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.- Maximale Röhrchenkapazität: 4 × 100 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122 mm
Spezifikation
Rotor Tube Adapter |