Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchenadapter für den TX-200 Rotor
Thermo Scientific™ Röhrchenadapter für den Einsatz mit Rundbechern im TX-200 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003815
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.- Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
Spezifikation
32 mm | |
126 mm | |
50 ml-Rundbodenröhrchen |