Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003805
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10297374
  • 386.93 CHF / 4 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.
  • Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
  • Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor Tube Adapter
25 mL DIN Round-/Flat-bottom Tube
25 mm
118 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch >