Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003804
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10216854
  • 385.92 CHF / 4 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.
  • Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
  • Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor Tube Adapter
25 mL Universal Tube
25,5 mm
118 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch > 25 ml-Universalröhrchen