Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-80 Detergenz, das als 10%ige Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
270.00 CHF - 1116.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Surfact-Amps™, Tween™
Reagenztyp Reinigungslösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13494259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28329
50 mL
270.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11871455
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28328
6 x 10 ml
298.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13404269
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28230
500 mL
1116.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Flüssig
Surfact-Amps™, Tween™
Reinigungslösung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung