Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-80 Detergenz, das als 10%ige Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 28230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13404269
  • 1116.00 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Surfact-Amps™, Tween™
500 mL
Flüssig
Reinigungslösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI406454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number28230
ChargennummerZH382212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number28230
ChargennummerYJ382195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number28230
ChargennummerYE377780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2023 Catalog Number28230
ChargennummerXI329407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number28230
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung > Tween 80 Surfact-Amps Detergenzlösung; 500 ml