Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-80 Detergenz, das als 10%ige Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke: Thermo Scientific™ 28328
276.45 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Tween-80 Detergent Surfact-Amps™ Lösung besteht aus hochreinem Tween-80 Detergenz, das als 10%ige Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige (w/v) Lösung des gereinigten Tween-80 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. Tween-80 ist ein nicht-ionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Zusatz zu PBS oder TBS Waschpuffern für ELISA, Western-Blotting und andere Immunassay-Methoden eingesetzt wird.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu puren Detergenzien, die hochviskos sind, können die 10%igen Surfact-Amps Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Tween 80 – Ein nichtionisches Detergenz zur Verwendung in Waschpuffern
Exakt – Präzise 10%ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1310
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 60
- Molekülmasse der Mizelle: 76000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,012 mM (0,0016%, w/v)
- Trübungspunkt: Unbekannt
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Surfact-Amps™, Tween™ | |
6 x 10 ml |