Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-80 Detergenz, das als 10%ige Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 28329
250.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13494259
  • 270.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Surfact-Amps™, Tween™
50 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK393607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number28329
ChargennummerZH384245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number28329
ChargennummerZA380488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2024 Catalog Number28329
ChargennummerYH375197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog Number28329
ChargennummerYC369014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2023 Catalog Number28329
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Reinigungslösung > Tween 80 Surfact-Amps Detergenzlösung; 50 ml