Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 1 % in PBS, 10X
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61544.AP
64.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15454129
  • 66.20 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
Viskose Flüssigkeit
2 °C bis 8 °C
500 mL
1 % in PBS (10X)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11L551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
ChargennummerX29K550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
ChargennummerW23K505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
ChargennummerP06K528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
ChargennummerY02J500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 1 % in PBS, 10X > 500 ml