Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 1 % in PBS, 10X
66.20 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Blockierungspuffer
Form Viskose Flüssigkeit
Konzentration 1 % in PBS (10X)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464129
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K2
1 L
88.00 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15454129
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61544.AP
500 mL
66.20 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15474129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J61544.K3
2 L
177.00 CHF
2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
Viskose Flüssigkeit
1 % in PBS (10X)
2 °C bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 1 % in PBS, 10X