Learn More
Wolframdraht, 0.1 mm (0.004 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385888
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 0.1 mm (0.004 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385888
4 x 250 m
Click to view available options
Menge:
250 m
4 x 250 m
50 m
Artikelnummer. 11385888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010404.I6
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.15 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 4 x 250 m
Form Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY18K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number010404.I6,010404.H7,010404.H2
ChargennummerU27K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number010404.I6,010404.H7,010404.H2
ChargennummerT18K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number010404.I6,010404.H7,010404.H2
ChargennummerR29K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010404.I6,010404.H7,010404.H2
ChargennummerQ03K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number010404.I6,010404.H7,010404.H2
Name des Produkts
Wolframdraht, 0.1 mm (0.004 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >