Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391868
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391868
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11391868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011828.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-35-8
Summenformel O3W
Molekulargewicht (g/mol) 231.837
MDL-Nummer MFCD00011466
InChI-Schlüssel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14811
IUPAC-Name Trioxowolfram
SMILES O=[W](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) oxide
Schmelzpunkt 1473°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Formelmasse 231.85
Dichte 7.16 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
ChargennummerN11L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
ChargennummerZ20K070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
ChargennummerX03K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
ChargennummerR29K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Name des Produkts
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >