Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381868
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381868
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11381868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011828.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-35-8
Summenformel O3W
Molekulargewicht (g/mol) 231.837
MDL-Nummer MFCD00011466
InChI-Schlüssel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-Name Trioxowolfram
SMILES O=[W](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) oxide
Schmelzpunkt 1473°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Formelmasse 231.85
Dichte 7.16
Name des Produkts
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >