Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-35-8
MDL-Nummer MFCD00011466
InChI-Schlüssel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-Name Trioxowolfram
SMILES O=[W](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) oxide
Schmelzpunkt 1470°C to 1475°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Summenformel O3W
Strukturformel WO3
Fieser 11,591
Merck Index 15, 9997
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in caustic alkalies,slightly soluble in acids
Molekulargewicht (g/mol) 231.85
Formelmasse 231.85
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten(VI) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wolfram(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >