Learn More
Wolfram-hexacarbonyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 175.0°C |
Chemischer Name oder Material | Tungsten hexacarbonyl |
Schmelzpunkt | 150.0°C |
Farbe | Gelb bis Beige |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | W(CO6) |
Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0456827 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 221040100,221042500,221040500 |
A0454556 | Analysenzertifikat | 16/01/2025 | 221040100,221042500,221040500 |
A0456827 | Analysenzertifikat | 06/10/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0454556 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0392550 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 221040100,221042500,221040500 |
Sicherheit und Handhabung
- Tungsten hexacarbonyl
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.