Learn More
Wolfram-Gaze, 150 Mesh gewebt aus Draht mit 0.02 mm (0.0008 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15427435
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram-Gaze, 150 Mesh gewebt aus Draht mit 0.02 mm (0.0008 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427435
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Artikelnummer. 15427435
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047167.FL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten gauze
Namenshinweis 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 150 Mesh
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number047167.GT,047167.FL
ChargennummerZ20H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
ChargennummerR21H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
ChargennummerT28G022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
ChargennummerP19F045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
Name des Produkts
Wolfram-Gaze, 150 Mesh gewebt aus Draht mit 0.02 mm (0.0008 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >