Learn More
Thermo Scientific™ TSB Blutbankkühlschränke
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten.
Marke:  Thermo Scientific™ TSB1500REGBV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17466202
  • 16582.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankkühlschränke der TSB-Serie erfüllen vollständig die strengen Vorgaben für die Lagerung von Blut und Blutprodukten gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa).
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind speziell gemäß der strengen EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa) als Medizinprodukt zur Lagerung von Blut und Blutprodukten konzipiert.
  • Umfangreiche Größenauswahl vom 140 l Untertischmodell bis zum Doppeltürschrank mit 1.500 l Kammervolumen.
  • Digitale Touchscreen-Steuerung mit integrierter Datenprotokollierung
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Glastüren mit Dreifachverglasung
  • Helle Oberflächen innen und außen
  • Alarm für Temperatur, geöffnete Tür und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Niedriger Energieverbrauch mit Echtzeit-Überwachung
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Passwortgeschützte elektronische Zugriffskontrolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TSB Blutbankkühlschränke >