Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit immobilisiertem rekombinantem Protein G für verschiedene IgG-Aufreinigungsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 53125
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10568923
  • 668.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Harz
UltraLink™ Harz, Affinität
Protein G
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™, UltraLink™
Flasche
IgG-Antikörper
2 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF383017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2024 Catalog Number53125
ChargennummerYB361879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog Number53125
ChargennummerXB333206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog Number53125
ChargennummerWD313723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2021 Catalog Number53125
ChargennummerVC302198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2020 Catalog Number53125
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin > Harz; 2 ml