Learn More
Abeba™ Dynamic 37310 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke:  Abeba™ 37310/46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15630848
  • 69.25 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leder
Rutschfest
37310
Weiß
46
Polyurethan
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Dynamic 37310 Schuhe > Größe: 46