Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar, bestrahlte Platte (Triple Wrap)
Mit dieser dreifach verpackten Platte für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie die am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5012B
33.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965345
  • 46.25 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erleben Sie mit der bestrahlten Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar-Platte einen Reinraum der nächsten Stufe. Der Trypton-Soja-Agar unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen.
Überwachen Sie die Umgebung mit der bestrahlten Trypton-Soja-Agar-Platte (dreifach verpackt).
  • Steril: Die Platten werden bestrahlt und dreifach in transparenter Verpackung verpackt.
  • Konsistent: Das automatisierte Herstellungsverfahren gewährleistet eine glatte und gleichmäßig verteilte Agar-Schicht auf jeder Platte.
  • Optimiert: Die Produkte werden quantitativen Tests zur Qualitätskontrolle mit einer geringen Konzentration an Inokulum unterzogen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent
Trypton-Soja-Agar, bestrahlte Platte (Triple Wrap)
Deutschland
7,3 ± 0,2
10 Stück/Packung
2 bis 25 °C
90 mm-Platte
Agar
Dreifach verpackt - bestrahlt
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6252030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO5012B
Chargennummer6245944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberPO5012B
Chargennummer6242447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberPO5012B
Chargennummer6239764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberPO5012B
Chargennummer6237584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberPO5012B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar, bestrahlte Platte (Triple Wrap) >