Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar, bestrahlte Platte (Triple Wrap)
Mit dieser dreifach verpackten Platte für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie die am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
46.25 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
---|---|
Produkttyp | Agar |
Verpackungsart | Dreifach verpackt - bestrahlt |
Produktcode | Marke | Format | Farbe | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Farbe | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11965345
|
Thermo Scientific™
PO5012B |
90 mm-Platte | Elfenbeinfarben, transparent | 16 Wochen |
46.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erleben Sie mit der bestrahlten Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar-Platte einen Reinraum der nächsten Stufe. Der Trypton-Soja-Agar unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen.
Überwachen Sie die Umgebung mit der bestrahlten Trypton-Soja-Agar-Platte (dreifach verpackt).
- Steril: Die Platten werden bestrahlt und dreifach in transparenter Verpackung verpackt.
- Konsistent: Das automatisierte Herstellungsverfahren gewährleistet eine glatte und gleichmäßig verteilte Agar-Schicht auf jeder Platte.
- Optimiert: Die Produkte werden quantitativen Tests zur Qualitätskontrolle mit einer geringen Konzentration an Inokulum unterzogen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 bis 25 °C | |
Agar | |
Dreifach verpackt - bestrahlt |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Wochen