Learn More
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH-Papier
Mit drei Anzeigezonen für höchste Genauigkeit. Macherey Nagel™ Tritest™ pH-Papierrollen bieten dem Anwender die präzisesten Messwerte, die bei der pH-Messung möglich sind.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90501
Artikelnummer. 10433151
  • 21.05 CHF / 1 Rollen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
  • Zeigt drei verschiedene Farben für jede vollständige pH-Einheit
  • Speziell ausgestattet mit einer hydrophoben Barriere zwischen verschiedenen Indikatoren
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 11
Für ein äußerst genaues Ablesen werden auf diesem Messpapier drei verschiedene Farben für jede volle pH-Einheit dargestellt
1 Rolle, 5 m Länge
pH-Papier
10 mm
Rolle
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Je 1
5 m
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426998 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number90501
Chargennummer1421843 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/02/2025 Catalog Number90501
Chargennummer1415496 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/01/2025 Catalog Number90501
Chargennummer1415491 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number90501
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH-Papier > pH-Bereich: 1 bis 11