Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Fluorescein Conjugate
Gereinigtes Biotin und biotinyliertes BSA, HRP, AP oder FITC zur Verwendung als Kontrollen oder zur Signalamplifikation bei der IHC über den Avidin-Biotin-Komplex (ABC).
Marke: Thermo Scientific™ 22030
439.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
451.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce biotinylierte Proteine umfassen Biotin-markierte Meerrettich-Peroxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Fluorescein (B-FITC) zur Kontrolle oder Signalverstärkung bei der IHC über Avidin-Biotin-Komplexverfahren (ABC).
Biotinylierte HRP und biotinylierte AP werden am häufigsten in der Immunhistochemie (IHC) verwendet, um das Signal biotinylierter primärer Antikörper mit der ABC-Färbemethode zu verstärken. Biotinyliertes Fluorescein (FITC) kann nicht verwendet werden, um das Signal in demselben Maße wie biotinylierte Enzyme zu polymerisieren und zu verstärken, da jedes Fluormolekül nur mit einem Biotinmolekül markiert ist. Die fluoreszierende Variante der traditionellen ABC-Färbung ist jedoch mit diesem bestimmten Molekül möglich.Leistungsmerkmale:
Biotinylierte Enzyme – Biotin-markierte Meerrettichperoxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Beta-Galactosidase (B-bGal) zur Verwendung bei der Avidin-Biotin-Komplex- (ABC-) Färbung
Biotinylierte FITC – Amplifikation des Fluorescein-Signals von biotinylierten primären Antikörpern mithilfe von Avidin oder Streptavidin und biotinyliertem Fluorescein (B-FITC)
Biotinylierte Kontrollen – verwenden Sie biotinyliertes Rinderserumalbumin (B-BSA) oder eines dieser Moleküle als Positivkontrollen bei Biotin-Quantifizierungsverfahren
Spezifikation
Klassische Farbstoffe, Biotin und Analoga | |
5 mg | |
494/518 | |
Fest | |
Biotin-Konjugat (Fluorescein) |
Pierce Biotin-Fluorescein-Konjugat | |
Bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Versand bei Raumtemperatur. | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Pierce™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Biotin-Fluorescein
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Biotin-Fluorescein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen