Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.
Marke: Fisherbrand™ 60B14-961-26
73.26 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Reduzierung von pH-Veränderungen und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können. Diese Einwegröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich perfekt für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie.
- Röhrchen in Premiumqualität mit robusten, gleichförmigem Boden und konsistenter Länge.
- Wanddicke beträgt ca. 0.6 mm
Spezifikation
Gleichförmiger Boden | |
6 mL | |
Borosilikatglas | |
Zum Waschen von Zellen geeignet | |
12 mm |
Kulturröhrchen | |
75 mm | |
Ja | |
1000 Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen