Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %
Beschreibung
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride is used as a component of buffer solutions in biology, biochemistry and molecular biology. It is also used for crystallization of proteins at various pH values. Further, it inhibits motor responses to adrenergic motor nerve stimulation in smooth muscles. In addition to this, it is used in coelomic fluid and in cortland medium to store unfertilized rainbow trout eggs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tris(hydroxymethyl)aminomethan-Hydrochlorid wird als Bestandteil von Pufferlösungen in der Biologie, Biochemie und Molekularbiologie verwendet. Es wird auch für die Kristallisation von Proteinen bei verschiedenen pH-Werten verwendet. Des Weiteren hemmt es die motorischen Reaktionen auf adrenerge motorische Nervenstimulation in der glatten Muskulatur. Darüber hinaus wird es in Coelomflüssigkeit und im Cortland-Medium zur Lagerung von unbefruchteten Regenbogenforelleneiern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼152°C (decomposition) |
pH | 3.5 to 5.0 |
Strukturformel | (HOCH2)3CNH2·HCl |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3675235 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 157.6 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449643 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | A11379.18,A11379.30,A11379.0B |
A0449642 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | A11379.18,A11379.30,A11379.0B |
A0441820 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | A11379.18,A11379.30,A11379.0B |
10242726 | Analysenzertifikat | 09/08/2022 | A11379.18,A11379.30,A11379.0B |
10239262 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11379.18,A11379.30,A11379.0B |