Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %, hochrein Artikelnummer.: 10093020
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %, hochrein
Artikelnummer. 10093020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Tamaño de la unidad:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10093020
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228031000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H11NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
MDL-Nummer MFCD00012590
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Schmelzpunkt 150.0°C to 153.0°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2)3CNH2·HCl
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mostrar más Mostrar menos
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0455009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer228030051,228031000,228030010,228032500
ChargennummerA0461609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer228030051,228030010,228031000,228032500
ChargennummerA0446344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer228030051,228030010,228031000,228032500
ChargennummerA0455009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer228030051,228030010,228031000,228032500
ChargennummerA0449646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Artikelnummer228030051,228030010,228031000,228032500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %, hochrein >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado