Learn More
TRIS (Basis), BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15548844
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
TRIS (Basis), BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15548844
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15548844
Marke: Avantor J.T.Baker X17107
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tromethamin, Tris-hydroxymethyl-Aminomethan, Trisamin, Tris-Puffer, 2-Amino-2-Hydroxymethyl-Propan-1,3-diol, Tris-Base, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris baseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS (Base)
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Formelmasse 121.14
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TRIS (Basis), BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™ >