Learn More
Trichloressigsäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10775151
Zum Warenkorb hinzufügen
Trichloressigsäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10775151
1kg
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
Artikelnummer. 10775151
Marke: Fisher Chemical T/3000/60
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C2HCl3O2, CAS-Nummer 76-03-9, Trichloressigsaeure, Konesta, Amchem Gras-Killer, Acido tricloroacetico, Acidtrichloracetique, Aceto-caustin, Essigsäure, Trichloro, Trichlorethansäure, Trichloressigsäure, Trichloressigsäure, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, weiß, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer 4177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
pH 1,2
Schmelzpunkt 52 °C
Siedepunkt 196 °C
Farbe Weiß
Formelmasse 163.39g/mol
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Dampfdruck 1,2 mbar bei 50 °C, 0,8 mbar bei 25 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    13
    Stunden
    14
    Minuten
    33
    Sekunden
    48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trichloressigsäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >