Learn More
Trichloressigsäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
Description
C2HCl3O2, CAS-Nummer 76-03-9, Trichloressigsaeure, Konesta, Amchem Gras-Killer, Acido tricloroacetico, Acidtrichloracetique, Aceto-caustin, Essigsäure, Trichloro, Trichlorethansäure, Trichloressigsäure, Trichloressigsäure, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, weiß, 163,39 g/mol
Specifications
Specifications
pH | 1,2 |
Schmelzpunkt | 52 °C |
Siedepunkt | 196 °C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 163.39g/mol |
Menge | 500g |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Dampfdruck | 1,2 mbar bei 50 °C, 0,8 mbar bei 25 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Trichloroacetic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trichloressigsäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction