Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit.
575.00 CHF - 1350.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11521124
|
Thermo Scientific™
26078-0200 |
10m | 0,1 mm | 0,1 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11531124
|
Thermo Scientific™
26078-1300 |
15m | 0,25 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11541124
|
Thermo Scientific™
26078-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I |
690.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11561124
|
Thermo Scientific™
26078-1540 |
60m | 0,25 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11571124
|
Thermo Scientific™
26078-2120 |
15m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11581124
|
Thermo Scientific™
26078-2130 |
15m | 0.53mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11591124
|
Thermo Scientific™
26078-2240 |
30m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11501134
|
Thermo Scientific™
26078-2250 |
30m | 0.53mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11511134
|
Thermo Scientific™
26078-5760 |
30 m | 0,32 mm | 0,32 µm | TraceGOLD™ TG-OCP I |
733.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11521134
|
Thermo Scientific™
26078-5780 |
20m | 0.18mm | 0,18 | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11511114
|
Thermo Scientific™
26077-1310 |
15m | 0.32mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11521114
|
Thermo Scientific™
26077-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II |
733.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11541114
|
Thermo Scientific™
26077-2240 |
30m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11551114
|
Thermo Scientific™
26077-5690 |
20m | 0.18mm | 0.14μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11571114
|
Thermo Scientific™
26077-5710 |
60m | 0,25 mm | 0,2 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11581114
|
Thermo Scientific™
26077-5720 |
30 m | 0,25 mm | 0,2 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II |
710.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und TG-OCP II Gaschromatographie-Säulen.
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse; das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Dank des minimierten Säulenblutens können die planmäßigen Wartungsintervalle verlängert werden, was zu einer gesteigerten Produktivität führt.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Vollständige Trennung chlorierter Pestizide bei kurzer Analysedauer
- Ideal für US EPA-Methoden 8081, 608 und CLP geeignet
- Der saure Charakter der Silanolgruppen, die in vielen GC-Säulen vorhanden sind, kann zu einer Adsorption basischer Verbindungen führen, was häufig Peak-Nachlaufen zur Folge hat.
- Bei TraceGOLD GC-Säulen sind basische funktionelle Gruppen an die Säulenoberfläche gebunden, die die Effekte des Peak-Nachlaufens reduzieren und die Reproduzierbarkeit sowie die Empfindlichkeit über mehrere Läufe verbessern.
- Organochlorpestizide
- Herbizide
- Rtx™-CLPesticides
- Rtx™-CLPesticides2
Spezifikation
340 °C | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.