Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26077-5690
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11551114
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
340 °C
0,1 mm
TraceGOLD™ TG-OCP II
0.14μm
Nichtpolar
0.18mm
TraceGOLD
GC/MS für chlororganische Pestizide, GC/MS für Herbizide
20m
20m x 0,18 mm x 0.14um
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen > 20m x 0.18mm x 0.14μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.