Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26078-5760
729.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11511134
  • 733.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
340 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-OCP I
0,32 µm
Nichtpolar
0,32 mm
TraceGOLD
Herbizidanalyse, GC/MS für Herbizide
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,32 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen > 30 m x 0,32 mm x 0,32 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.