Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26078-2130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11581124
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analyse von Organochlorpestiziden und Herbiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Empfindlichkeit, exzellenter Peakform und maximaler Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und TG-OCP II Gaschromatographie-Säulen.
  • Spezielle stationäre Phase
  • Geringe Blutung, ideal für GC-MS-Anwendungen
  • Ideal für die US-EPA-Methoden 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1, 552.2
  • Vergleichbar mit Rtx-CLP-Pestiziden
  • Organische Chlorpestizide
  • Herbizide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
340 °C
0.53 mm
GC/MS, GC/MS for Herbicides
15m
15m x 0,53 mm x 0.50um
0.53mm
TraceGOLD™ TG-OCP I
0,5 μm
Nichtpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I und II GC-Säulen > 15m x 0.53mm x 0.50μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.