Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS GC-Säulen mit SafeGuard
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke:  Thermo Scientific™ 26096-1301
555.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11890443
  • 558.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Die Verwendung einer Vorsäule mit einer TraceGOLD TG-5SILMS GC-Säule führt über einen längeren Zeitraum zu einer größeren Konsistenz der Ergebnisse.
  • Mit integrierter SafeGUARD
  • In verschiedenen Phasen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C
0,25 mm
TG-5 SILMS
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe
-60 bis +350 °C
15 m
10 m SafeGuard
0,25 mm
TraceGOLD
G27, G36
0,25 μm
0,25 μm
Niedrige Polarität
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS GC-Säulen mit SafeGuard > TG-5SILMS 0,25 μm; 0,25 mm Innendurchmesser; 15 m Länge; mit 10 m SafeGuard
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.