Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS GC-Säulen mit SafeGuard
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
558.06 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TG-5 SILMS |
---|---|
USP-Typ | G27, G36 |
Max. Temperatur | 330/350 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe |
Polarität | Niedrige Polarität |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11890443
|
Thermo Scientific™
26096-1301 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 10 m SafeGuard |
558.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11830453
|
Thermo Scientific™
26096-2245 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 5 m SafeGuard | N/A | ||||||
11800453
|
Thermo Scientific™
26096-1421 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 10 m SafeGuard |
824.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11810453
|
Thermo Scientific™
26096-1425 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 5 m SafeGuard |
797.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11820453
|
Thermo Scientific™
26096-2235 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 5 m SafeGuard |
838.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Die Verwendung einer Vorsäule mit einer TraceGOLD TG-5SILMS GC-Säule führt über einen längeren Zeitraum zu einer größeren Konsistenz der Ergebnisse.
- Mit integrierter SafeGUARD
- In verschiedenen Phasen erhältlich
Spezifikation
TG-5 SILMS | |
330/350 °C | |
Niedrige Polarität |
G27, G36 | |
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.