Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Dieser kompakte Automat unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen und bietet anwenderfreundliche Programmierung, zuverlässige Leistung und eine Auswahl von 96- bzw. 384-Kanal-Pipettieraufsätzen.
Marke: Thermo Scientific™ 650-INSTR
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Versette™ Automat zur Handhabung von Flüssigkeiten ist sehr flexibel für vielfältige Applikationen einsetzbar. Mit einer Auswahl an 96- und 384-Kanal-Pipettierköpfen sowie seiner anwenderfreundlichen Anwenderoberfläche und seinem verlässlichen Betriebsverhalten ist das Gerät die ideale Wahl für den Bedarf an Handhabung von Flüssigkeiten der meisten Labore. Dazu gehören die Replikation von 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten, das Stempeln von Mikrotiterplatten und die serielle Verdünnung.
Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Massenspektrometrie-Immuno-Assays (MSIA) mit hohem Durchsatz, das Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten sowie die serielle Verdünnung.
96- und 384-Kanal-Pipettierköpfe:
- Maximales Volumen von 0.5 bis 300 μl
- Alle Pipettierköpfe sind mit RFID-Tags zur Selbstidentifizierung versehen.
Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung:
- Alle Pipettierköpfe nutzen Thermo Scientific™ D.A.R.T.s
Kompakte Größe:
- Die Plattform mit sechs Plätzen nutzt zwei Ebenen, um den Platzbedarf zu minimieren.
- Passt auf Standardtisch
Anwenderfreundliche Programmierungsoptionen:
- Einfache Pipettierverfahren können direkt mit der grafischen Anwenderoberfläche erstellt werden
- Für komplexere Protokolle und erweiterte Bearbeitungsfunktionen verwenden Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Thermo Scientific™ ControlMate™ Software
- Intuitive Software; nach minimalem Schulungsaufwand ist kein Spezialist für Protokollschreibung und -überarbeitung erforderlich
- Kostenloses WebEx ControlMate SW-Lernprogramm und Anwendungsunterstützung
Spezifikation
Versette Instrument | |
96, 384 | |
96-, 384- well plates with different heights, storage tubes in rack (Thermo Scientific 0.5 to 1.4mL) | |
Windows XP, Windows Vista (32-and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), WIN 10 | |
68 cm | |
68 cm | |
55 cm | |
54.4 kg (base system - heads/pipetting module not included), 36 kg (base - tower), 18.1 kg (6 position stage), 11.8 kg (NTC pipetting module) | |
100/240 V |
Versette instrument (includes base, pipetting module and a 6-position stage) | |
0.5 to 300 μL | |
RS-232, USB | |
27 in. | |
27 in. | |
22 in. | |
120 lb. (base system - heads/pipetting module not included), 80 lb. (base - tower), 40 lb. (6 position stage), 26 lb. (NTC pipetting module) | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |